Tisk…
4-Nitropyrocatechol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128600050 128600100 128600500
ACRO128600050EA 1740 CZK
ACRO128600050 ACRO128600100 ACRO128600500
4-Nitropyrocatechol 97%
4-Nitropyrocatechol
Vzorec: C₆H₅NO₄
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007242
CAS číslo: 3316-09-4
EINECS: 222-009-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green to yellow brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %