Tisk…
1-Methyl-2-thiourea 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127900250 127901000
ACRO127900250EA 1380 CZK
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Methyl-2-thiourea 97%
1-Methyl-2-thiourea
Vzorec: C₂H₆N₂S
Bod tání: 118…123 °C
MDL Number: MFCD00004938
CAS číslo: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %