Tisk…
Dimethyl sulphone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 1140 CZK
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethyl sulphone 98%
Dimethyl sulphone
Vzorec: C₂H₆O₂S
Bod varu: 238 °C (760 mmHg)
Bod tání: 107…111 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007566
CAS číslo: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %