Tisk…

2-Methylfuran 99% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 4090 CZK
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Methylfuran 99% stabilizovaný
2-Methylfuran
Vzorec: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Bod varu: 63…66 °C (760 mmHg)
Bod tání: –88,7 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003248
CAS číslo: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR