Tisk…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
126730250 126730050 126731000
ACRO126730250EA 3220 CZK
ACRO126730250 ACRO126730050 ACRO126731000
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002276
CAS číslo: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %