Tisk…
2,2'-Methyliminodiethanol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 2970 CZK
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-Methyliminodiethanol 99+%
2,2'-Methyliminodiethanol
Vzorec: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,038 g/cm³
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002848
CAS číslo: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %