Tisk…
Methyl chloroformate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126530050 126535000 126531000 126530025
ACRO126530050EA 1420 CZK
ACRO126530050 ACRO126535000 ACRO126531000 ACRO126530025
Methyl chloroformate 99%
Methyl chloroformate
Vzorec: C₂H₃ClO₂
Bod varu: 70…72 °C (760 mmHg)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 1,223 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000639
CAS číslo: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN: 1238
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06123
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %