Tisk…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
125730250 125731000
ACRO125730250EA 1730 CZK
ACRO125730250 ACRO125731000
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride 99%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007446
CAS číslo: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)