Tisk…
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 2720 CZK
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
2-Mercapto-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Bod varu: 280 °C (760 mmHg)
Bod tání: 140…145 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179321
CAS číslo: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06000
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)