Tisk…
2-Merkaptobenzotiazol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125450010 125450100 125452500 125450500
ACRO125450010EA 2270 CZK
ACRO125450010 ACRO125450100 ACRO125452500 ACRO125450500
2-Merkaptobenzotiazol 95%
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec: C₇H₅NS₂
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…182 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005781
CAS číslo: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 180 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Impurity Contains 1 to 2% oil
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g