Tisk…
Levulinic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 4090 CZK
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Levulinic acid 98+%
Levulinic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 245…246 °C (760 mmHg)
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002796
CAS číslo: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %