Tisk…
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122400010 122400050 122400250
ACRO122400010EA 2950 CZK
ACRO122400010 ACRO122400050 ACRO122400250
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid 98%
2-(4-Jódfenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazoliumchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011961
CAS číslo: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm