Tisk…
Indazole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
122120050 122120250
ACRO122120050EA 2800 CZK
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazole 96%
Indazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 270 °C (743 mmHg)
Bod tání: 146…150 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005691
CAS číslo: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %