Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 1870 CZK
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 208 - 210 °C (14 -rr)
Bod tání: 126…130 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002778
CAS číslo: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %