Tisk…
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
121490250 121491000
ACRO121490250EA 953 CZK
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod varu: 415 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140…145 °C
MDL Number: MFCD00005899
CAS číslo: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %