Tisk…

6-Methyl-2-thiouracil 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Methiocil, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, Methylthiouracil, MZU, Basethyrin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, Thiothymin

121305000 121300025
ACRO121305000EA 2990 CZK
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Methyl-2-thiouracil 98%
6-Methyl-2-thiouracil
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 330 °C (rozkl.)
Hustota: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006040
CAS číslo: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR