Tisk…
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 7430 CZK
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová 99%
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005639
CAS číslo: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %