5-Hexen-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
120780050
120780200
120781000
ACRO120780050EA
901
CZK
ACRO120780050
ACRO120780200
ACRO120781000
5-Hexen-2-one 98%
5-Hexen-2-one
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 128…129 °C (760 mmHg) Hustota: 0,84 g/cm³ Bod vzplanutí: 23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008793 CAS číslo: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |