Tisk…
Furfuryl mercaptan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119810250 119811000
ACRO119810250EA 1590 CZK
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Vzorec: C₅H₆OS
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
MDL Number: MFCD00003254
CAS číslo: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %