Tisk…
Furfurylalkohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 2230 CZK
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Furfurylalkohol 98%
Furfurylalkohol
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 170 °C (760 mmHg)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003252
CAS číslo: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %