Tisk…
Ethyl propiolate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 1560 CZK
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98.1
Bod varu: 120 °C (760 mmHg)
Bod tání: 9
Hustota: 0.968 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009184
CAS číslo: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %