Ethyl phenylpropiolate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
118850050
118850250
ACRO118850050EA
1230
CZK
ACRO118850050
ACRO118850250
Ethyl phenylpropiolate 98%
Ethyl phenylpropiolate
Vzorec:
C₁₁H₁₀O₂ Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 60 °C Hustota: 1,05 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009185 CAS číslo: 2216-94-6 EINECS: 218-703-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥94 % |