Ethylkyanoacetát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
118280010
118282500
118280051
ACRO118280010EA
4160
CZK
ACRO118280010
ACRO118282500
ACRO118280051
Ethylkyanoacetát 98+%
Ethylkyanoacetát
Vzorec:
C₅H₇NO₂ MW: 113.12 Bod varu: 209 Bod tání: –22 °C Hustota: 1.06 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS číslo: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 13,03821 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid | ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...