Tisk…
Ethylchloracetát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 2100 CZK
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Ethylchloracetát 99%
Ethylchloracetát
Vzorec: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55
Bod varu: 142…145 °C (760 mmHg)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.15
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000932
CAS číslo: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %