4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-one
115080250
115081000
115085000
ACRO115080250EA
1620
CZK
ACRO115080250
ACRO115081000
ACRO115085000
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
4,6-Dihydroxypyrimidine
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016733 CAS číslo: 1193-24-4 EINECS: 214-772-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |