Tisk…
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 1480 CZK
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217…222 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002358
CAS číslo: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %