Tisk…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
113640050 113640250
ACRO113640050EA 2910 CZK
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162…163 °C
MDL Number: MFCD00007723
CAS číslo: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %