Tisk…
Kyselina kyanooctová 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
110670010 110670250 110672500 110670050
ACRO110670010EA 4820 CZK
ACRO110670010 ACRO110670250 ACRO110672500 ACRO110670050
Kyselina kyanooctová 97%
Kyselina kyanooctová
Vzorec: C₃H₃NO₂
Bod varu: 108 °C (15 mmHg)
Bod tání: 65…67 °C
Hustota: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002677
CAS číslo: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %