Tisk…
trans-Cinnamaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 2360 CZK
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 250…252 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7,5 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol