Tisk…
4-Bromopyridinium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
107420050 107420250
ACRO107420050EA 2640 CZK
ACRO107420050 ACRO107420250
4-Bromopyridinium chloride 98%
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Bod tání: 313…315 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012828
CAS číslo: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)