3-Brompropylamine hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
107380250
107381000
ACRO107380250EA
1780
CZK
ACRO107380250
ACRO107381000
3-Brompropylamine hydrobromide 98%
3-Brompropylamine hydrobromide
Vzorec:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br MW: 218.92 Bod tání: 171…175 °C |
MDL Number:
MFCD00012912 CAS číslo: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light beige to light pink Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N) |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in dilute NH4OH) |