Tisk…
N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250 106971000
ACRO106970250EA 1240 CZK
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Bod varu: 318 °C (1013 hPa)
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005902
CAS číslo: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)