Tisk…
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
106930250 106931000 106930010 106930025 106932500 106935000
ACRO106930250EA 942 CZK
ACRO106930250 ACRO106931000 ACRO106930010 ACRO106930025 ACRO106932500 ACRO106935000
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012886
CAS číslo: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %