Tisk…
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzyltriphenylphosphonium chloride
106210250 106211000 106215000
ACRO106210250EA 1250 CZK
ACRO106210250 ACRO106211000 ACRO106215000
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride 99%
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₅H₂₂ClP
Bod tání: 337 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011913
CAS číslo: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %