Tisk…

3-Benzoylpropionic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

105790250 105791000
ACRO105790250EA 1820 CZK
ACRO105790250 ACRO105791000
3-Benzoylpropionic acid 98%
3-Benzoylpropionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002792
CAS číslo: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR