Tisk…
Benzoxazole 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 1990 CZK
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazole 97+%
Benzoxazole
Vzorec: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Bod varu: 182…185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 27…30 °C
Hustota: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005765
CAS číslo: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)