Tisk…
Benzopinacol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
105590100 105591000
ACRO105590100EA 1010 CZK
ACRO105590100 ACRO105591000
Benzopinacol 98%
Benzopinacol
Vzorec: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Bod varu: 508 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…186 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004448
CAS číslo: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 13,01101
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %