Benzofuran 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
105480100
105480500
ACRO105480100EA
2010
CZK
ACRO105480100
ACRO105480500
Benzofuran 99.5%
Benzofuran
Vzorec:
C₈H₆O Bod varu: 173…175 °C (760 mmHg) Bod tání: < –18 °C Hustota: 1,07 g/cm³ Bod vzplanutí: 50 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005847 CAS číslo: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,01089 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |