Tisk…

7-Azaindole 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine

105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 3760 CZK
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 270 °C (1004HPA)
Bod tání: 103…107 °C
Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005606
CAS číslo: 271-63-6
EINECS: 205-981-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR