Tisk…
11-Aminoundecanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 11-Aminoundecylic acid
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 1120 CZK
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundecanoic acid 97%
11-Aminoundecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₃NO₂
MW: 201,31 g/mol
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS číslo: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %