Tisk…
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
104090100 104091000
ACRO104090100EA 883 CZK
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…160 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006101
CAS číslo: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %