Tisk…
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 2580 CZK
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminomethyl)pyridine 99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 82…85 °C (12 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006360
CAS číslo: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA