Tisk…
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 1320 CZK
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 85…90 °C (1 mmHg)
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 1,575 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006264
CAS číslo: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)