Tisk…
6-Aminouracil 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil
103521000 103525000 103520250
ACRO103521000EA 1640 CZK
ACRO103521000 ACRO103525000 ACRO103520250
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006071
CAS číslo: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific activity ≥1200 GDU/g
Residue after ignition ≤5 %