Tisk…
Methyl hydrogen adipate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Hexanedioic acid methyl ester, Adipic acid methyl ester, Adipic acid monomethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
102820050 102820250 102821000
ACRO102820050EA 618 CZK
ACRO102820050 ACRO102820250 ACRO102821000
Methyl hydrogen adipate 97%
Methyl hydrogen adipate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17
Bod varu: 162 °C (10 mmHg)
Bod tání: 8…9 °C
Hustota: 1.08 g/cm³
Bod vzplanutí: >109 °C
MDL Number: MFCD00004418
CAS číslo: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %