Tisk…
3-Acetylindole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, Indol-3-yl methyl ketone
102590050 102590250
ACRO102590050EA 1330 CZK
ACRO102590050 ACRO102590250
3-Acetylindole 97%
3-Acetylindole
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod varu: 144…145 °C (10 mmHg)
Bod tání: 185…191 °C
MDL Number: MFCD00005626
CAS číslo: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
GC ≥96.0 %