Petrolether, 60…95 °C, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
87125.320EA
1790
CZK
87125.320
87125.360
87125.460
Petrolether, 60…95 °C, TECHNICAL
Ropný líh
Bod varu:
60…95 °C (1013 hPa) Bod tání: < –40 °C Hustota: 0.67 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS číslo: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3 II REACH: 01-2119475514-35 |
Výsledky specifikačního testu
Distillation (min. 75 %) | 60 - 95 °C |
Evaporation residue | Max. 60 ppm |