(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L09836.03
L09836.MD
L09836.03EA
1910
CZK
L09836.03
L09836.MD
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Purity: 97%
CAS No.: 25779-13-9
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00066256
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Bod varu: 272…274 °C Bod tání: 64…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066256 CAS číslo: 25779-13-9 |