trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
H54409-100G
H54409-10G
H54409-2.5G
H54409-25G
SIALH54409-100GEA
11610
CZK
SIALH54409-100G
SIALH54409-10G
SIALH54409-2.5G
SIALH54409-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Vzorec:
C₅H₉NO₃ MW: 131,13 g/mol Bod varu: 296 °C (1013 hPa) Bod tání: 206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064320 CAS číslo: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Merck Index: 13,04866 |