trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
121780100
121780250
121781000
121785000
ACRO121780100EA
2360
CZK
ACRO121780100
ACRO121780250
ACRO121781000
ACRO121785000
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin 99+%
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Vzorec:
C₅H₉NO₃ MW: 131,13 g/mol Bod varu: 296 °C (1013 hPa) Bod tání: 274…275 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064320 CAS číslo: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Merck Index: 13,04866 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell |
Specific optical rotation | -74° to -77° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | ≤0.5 % (TLC) |